Przejdź do
40819
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
impurities
≤0.2% water
functional group
phenyl
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
InChI key
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71172149914900802
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97.0%
description
≥99%, H2O <500 ppm
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤0.2% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤500 ppm H2O
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
phenyl
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)