Merck
436895
Sigma-Aldrich
Glycerol dimethacrylate, mixture of isomers
technical grade, 85%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Glycerol 1,3-dimethacrylate, Glycerol bis(meth)acrylate
Wybierz wielkość
100 ML
440,00 zł
500 ML
818,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
440,00 zł
500 ML
818,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH[OR(H)]CH2OH(R), R = -COC(CH3)=CH2
Masa cząsteczkowa:
228.24
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
liquid
zawiera
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
120 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCC(CO)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C11H16O5/c1-7(2)10(13)15-5-9(12)6-16-11(14)8(3)4;1-7(2)10(13)15-6-9(5-12)16-11(14)8(3)4/h2*9,12H,1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
YDASFTNANXDGLQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glycerol dimethacrylate, mixture of isomers (GDMA), belongs to the class of monomers known as dimethacrylates. It is commonly used as a cross-linking agent in the formulation of polymer materials to improve the mechanical strength, durability, and dimensional stability of the polymers. Its favorable properties make it well-suited for formulating dental composites and adhesives. It is also used in various applications which include, optical materials, photolithography, opthalmic applications, plasticizers, resins, coatings, and paints.
Zastosowanie
GDMA can be used in the following applications:
  • Used as a diluent in the development of new dental resinous systems. It is used to form highly crosslinked polymer networks, which are essential for providing composites with high stiffness, hardness, and durability.
  • Used to prepare polymer matrix, along with other methacrylate monomers such as diurethanedimethacrylate (DUDMA) and urethane dimethacrylate (UDMA) for the development of 3D-printable antimicrobial composite materials for various applications, including dentistry.
  • Used in the synthesis of highly cross-linked microbeads with thermoresponsive properties. The presence of GDMA contributes to the cross-linking of the polymeric structure. Thermoresponsive microbeads have potential applications in the biomedical field, such as drug delivery systems or tissue engineering.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)