Merck
639761
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
134-138 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
Klucz InChI
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)