Merck
242470
Sigma-Aldrich
7-Bromoheptanenitrile
90%
Synonim(y):
6-Cyanohexyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
Klucz InChI
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
7-Bromoheptanenitrile was used in the synthesis of (±)-15-deoxyspergualin, a new immunosuppressive agent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new efficient synthesis of the immunosuppressive agent (?)-15-deoxyspergualin.
Tetrahedron, 57(14), 2757-2760 (2001)
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very