Merck
639109
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
98-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H,(H2,7,8)
Klucz InChI
NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yanhong Liu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13834-13840 (2019-09-05)
A novel aldehyde- and amino-functionalized luminescent metal-organic framework, Cd-TCHO, was constructed through the solvothermal reaction of 4,4',4''-tricarboxytriphenylamine, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde and cadmium nitrate and was characterized. Post-synthetically oxidizing the aldehyde groups into carboxylate groups afforded a new complex, Cd-TCOOH, and this successful