Kluczowe dokumenty
637998
Vinylboronic anhydride pyridine complex
95%
Synonim(y):
2,4,6-Trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, Trivinyl-boroxin pyridine complex, Trivinylcyclotriboroxane pyridine complex
Wybierz wielkość
376,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
376,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
c1ccncc1.C=Cb2ob(C=C)ob(C=C)o2
InChI
1S/C6H9B3O3.C5H5N/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H2;1-5H
Klucz InChI
YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Suzuki-Miyaura cross-coupling[1][2]
- Stereoselective synthesis via Palladium-catalyzed carboamination[3]
- Alkyl-connected 2-amino-6-vinylpurine (AVP) crosslinking agent to cytosine base in RNA[4]
- Kaiser oxime resin-derived palladacycle as a recoverable polymeric precatalyst in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions in aqueous media[5]
- Kinetic resolution of phosphoryl and sulfonyl esters of binaphthol derivatives via Pd-catalyzed alcoholysis of their vinyl ethers[6]
- Stereoselective isomerization of N-allyl aziridines into Z-enamines by using rhodium hydride catalysis[7]
- Kinetic resolution of axially chiral biaryl derivatives via palladium/chiral diamine ligand-catalyzed alcoholysis[8]
- Transition metal-catalyzed alkenylation of aziridines, cycloaddition and thermal rearrangement reactions[9]
- Intramolecular Heck reaction strategy for synthesis of functionalized tetrahydroanthracenes[10]
Reagent used for Preparation of
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)