Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
156 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H12OSi/c1-7(8)5-6-9(2,3)4/h1-4H3
InChI key
NQEZDDPEJMKMOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?