324647
Allylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
2-Allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane, Allyl pinacol boronate, Pinacol allylboronate, Pinacolyl 2-propenylboronate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4268 (lit.)
tw
50-53 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
Klucz InChI
YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and olefin metathesis
- Intermolecular radical additions
- Allylboration of aldehydes catalyzed by chiral spirobiindane diol (SPINOL) based phosphoric acids
- Cobalt-catalyzed regioselective hydrovinylation of dienes with alkenes
- Nucleic acid-templated energy transfer leading to a photorelease reaction
- Stereoselective indium-catalyzed Hosomi-Sakurai reactions
Reagent used in Preparation of
- Cyclic sulfone hydroxyethylamines as BACE1 inhibitors for reduction of Amyloid β-Peptides
- Transmetalation of carbene Ru iodide with Ag carboxylates to give C-H-activated Ru carbene complexes as catalysts for Z-selective olefin metathesis
- Allylboronation reagent for the preparation of allylic alcohols, and homoallylic amines.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup