Merck
637629
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylmagnesium chloride
1.0 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClMgO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C - closed cup