Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł 2392,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H74FeN2O4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1053.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
amine, phenyl, phosphine
SMILES string
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
InChI key
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
General description
Mandyphos SL-M004-1 is a chiral ferrocenyl based diphosphine ligand belonging to the Mandyphos family.
Application
It may be used as a chiral ligand in the rhodium complex-catalyzed hydrogenation reaction, a key step during the synthesis of argatroban.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
sold in collaboration with Solvias AG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?