Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI key
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.951 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.299 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 103-106 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 239-240 °C (lit.) | bp - | bp 53 °C/30 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.5410 (lit.) | refractive index n20/D 1.5690 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group fluoro, amine |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?