Merck
637610
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-pyridineboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8BNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
135-140 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-3-2-5(4-8-6)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Klucz InChI
DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.