Merck
527904
Sigma-Aldrich
Vinyl cinnamate
≥95%
Wybierz wielkość
100 ML
590,10 zł
590,10 zł
Cena katalogowa843,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
590,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
590,10 zł
Cena katalogowa843,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
zawiera
50 ppm MEHQ as inhibitor
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h2-9H,1H2/b9-8+
Klucz InChI
WGXGKXTZIQFQFO-CMDGGOBGSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Rongling Yang et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 273-273 (2020-05-05)
Highly efficient and regioselective synthesis of pharmacologically interesting aromatic esters of arbutin catalyzed by immobilized lipase from Penicillium expansum in co-solvent systems was successfully carried out. As compared to tetrahydrofuran solvent, the initial rate and substrate conversion of arbutin vanilylation
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were