Merck
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Synonim(y):
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
Wybierz wielkość
5 PKG
2415,00 zł
2415,00 zł
Cena katalogowa3450,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 PKG
2415,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In2O3
Masa cząsteczkowa:
277.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2415,00 zł
Cena katalogowa3450,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
rezystywność powierzchniowa
≤10 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
150 × 150 × 0.2 mm
ciąg SMILES
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Klucz InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
In2O3/Au/Ag coated PET film
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.