Merck
634816
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl bromide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
43-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
thioether
ciąg SMILES
CSc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
QDLKMRTVELBKFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromek 4-(metylotio)benzylu może ulegać samokatalizowanemu utlenianiu w obecności nadtlenku wodoru, tworząc odpowiedni sulfotlenek.[1]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Self-Catalyzed Oxidation of Sulfides with Hydrogen Peroxide: A Green and Practical Process for the Synthesis of Sulfoxides"
Shi F, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(16), 2425-2430 (2007)