Merck
633739
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
238-242 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)