Przejdź do
523917
2,5-Dichlorobenzaldehyde
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-832-1
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
54-57 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro
SMILES string
Clc1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
InChI key
BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)