Merck
A68300
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-Aminonicotinic acid, 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
5 G
248,00 zł
25 G
484,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
248,00 zł
25 G
484,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
119031
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
295-297 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid can be used as:
  • A ligand to prepare copper(II)-organic coordination compounds.[1]
  • A reactant to prepare pyrido[2′,1′:2,3]imidazo[4,5-c]isoquinolines by reacting with trimethylsilyl cyanide and phthalaldehyde.[2]
  • A reactant to synthesize organo-soluble and thermally stable poly(thiourea-amide-imide) polymers.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, characterization, spectroscopic and electrochemical investigation of 2-aminopyridine-3-carboxylic acid copper (II) complexes with diimine
Srivastava AK, et al.
Chemical Data Collections, 24, 100272-100272 (2019)
Mehmet Karabacak et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 83-96 (2012-03-01)
The experimental (UV-vis and FT-IR) and theoretical study of 2-aminonicotinic acid (C(6)H(6)N(2)O(2)) was presented in this work. The ultraviolet absorption spectrum of title molecule that dissolved in ethanol and water were examined in the range of 200-400 nm. The FT-IR
Ronald Bartzatt
Drugs in R&D, 8(6), 363-372 (2007-10-30)
Nitrogen mustard (N-mustard) compounds are considered important anticancer drugs. Various transporting agents have been utilised to carry N-mustard groups including coumarins, amides, polyaromatic molecules and cycloalkyl structures. N-mustards act as bifunctional alkylating agents that induce cross-linking within DNA strands and
Y Ohba et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(8), 1236-1238 (2000-08-26)
To develop a sensitive and selective chemiluminometric method for the determination of methylglyoxal, we used 2-aminonicotinic acid as the chemiluminescence derivatization reagent. 2-Aminonicotinic acid reacts with methylglyoxal in an acidic solution at 37 degrees C for 4 h and gave
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 53 ( Pt 10), 1427-1429 (1997-11-18)
2-Aminonicotinic acid, C6H6N2O2, crystallized in the centrosymmetric space group P2(1)/c in the zwitterionic form. Intermolecular N--H...O hydrogen bonds with N...O distances of 2.652 (2) and 2.807 (2) A link molecules into two sets of zigzag chains propagating along the b