Kluczowe dokumenty
632090
1,4-Diethynylbenzene
96%
Synonim(y):
1,4-Bis(ethynyl)benzene, 1,4-Diacetylenebenzene, 1,4-Diacetylenylbenzene, 1,4-Diethynylbenzene, p-Diethynylbenzene
Wybierz wielkość
790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
790,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
94-98 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H6/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1-2,5-8H
Klucz InChI
MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Advanced Sensor Development: A novel approach to creating sensitive and selective copper(II) sensors on carbon fiber microelectrodes using 1,4-Diethynylbenzene. This research enhances the performance and application range of electrochemical sensors, particularly in environmental monitoring and industrial processes (Nudurupati et al., 2023).
- High-Performance OLED Materials: Synthesis of highly phosphorescent dimers of PtAu(2) complexes using 1,4-Diethynylbenzene. This research opens new pathways for creating more efficient and durable organic light-emitting diodes (OLEDs), which are crucial for the development of next-generation display and lighting technologies (Zheng et al., 2022).
- Mixed-Valence Metal Complexes: A comprehensive study on the electronic structure and mixed-valence characteristics of 1,4-diethynylbenzene-bridged bimetallic complexes. This research provides insights into the tuning of electronic properties for potential applications in molecular electronics and catalysis (Safari et al., 2020).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?