Kluczowe dokumenty
632198
4-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyde
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
55-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c13-7-5-12(6-8-14)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-4,9,13-14H,5-8H2
Klucz InChI
YSDDPNWGLSGZRC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Janet Sabina Xavier et al.
Bioorganic chemistry, 102, 104081-104081 (2020-07-28)
A new series of thiosemicarbazones were designed and synthesized. Their structures were confirmed by spectral characterization and single crystal XRD studies. Compounds MTSC-2 and ETSC-3 crystallized in the orthorhombic crystal system with space group Pbc21 andPca21respectively. Density functional theory computational