Przejdź do
523887
2-(Methylphenylamino)ethanol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
296,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-285-9
MDL number:
Assay:
98%
296,25 zł
Cena katalogowa395,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI key
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
278440197653470201
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4539 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
bp
207 °C (lit.)
bp
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)