Merck
384038
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
4-(1,1-Dimethylethyl)benzaldehyde, p-tert-Butylbenzaldehyde, para-tert-Butylbenzaldehyde
Wybierz wielkość
25 ML
228,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
228,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
1906461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-tert-Butylbenzaldehyde is an important intermediate for the synthesis of medicines, dyes, flavor and fragrance compounds. It is reported to be formed during the partial oxidation of 4-tert-butyltoluene by hydrogen peroxide in glacial acetic acid, catalyzed by bromide ions in combination with cobalt(II) acetate or cerium(III) acetate.[1] Schiff base reaction between 4-tert-butylaniline and 4-tert-butylbenzaldehyde in ethanol has been carried out on-chip in the matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) chamber, the formed imine was detected in real time.[2]
Zastosowanie
4-tert-Butylbenzaldehyde is suitable for use in a kinetic study to evaluate the kinetic constants (KI) for inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leon G A van de Water et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(28), 8037-8044 (2007-07-12)
The partial oxidation of 4-tert-butyltoluene to 4-tert-butylbenzaldehyde by hydrogen peroxide in glacial acetic acid, catalyzed by bromide ions in combination with cobalt(II) acetate or cerium(III) acetate, has been studied in detail. Based on the observed differences in reaction rates and
Monica Brivio et al.
Lab on a chip, 5(4), 378-381 (2005-03-26)
The integration of a monitoring port along the microfluidic path of a MALDI-chip integrated device is described. Optimization of the microreactor design allows longer reaction and measuring times. The Schiff base reaction between 4-tert-butylaniline (1) and 4-tert-butylbenzaldehyde (2) in ethanol
M Jiménez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 49(8), 4060-4063 (2001-08-22)
A kinetic study of the inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes showed that these compounds behave as classical competitive inhibitors, inhibiting the oxidation of L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) by mushroom tyrosinase (o-diphenolase activity). The kinetic parameter (K(I)) characterizing this inhibition was
Chao-Bin Xue et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(5), 2006-2015 (2007-01-30)
Phenoloxidase (PO), also known as tyrosinase, is a key enzyme in insect development, responsible for catalyzing the hydroxylation of tyrosine into o-diphenols and the oxidation of o-diphenols into o-quinones. Inhibition of PO may provide a basis for novel environmentally friendly