Merck
631108
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 631108, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
CNCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
ZXWCKKSSCIFVBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
152.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
66.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiuli You et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(21), 7252-7257 (2020-05-20)
Organic-inorganic hybrid materials with perovskite structure have recently attracted tremendous interest due to their structural tunability and rich functional properties, such as phase transition and photoelectric properties. Within this context, two discrete tin-based organic-inorganic hybrid compounds [(FMBA)2SnCl6] (1) and [(FMBA)2SnBr6]