Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 871,00 zł |
500 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 3250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Tetrazole solution, suitable for DNA synthesis, filtered through a 1 μm filter, ~0.45 M in acetonitrile
form
liquid
Quality Segment
quality
filtered through a 1 μm filter
concentration
~0.45 M in acetonitrile
technique(s)
DNA synthesis: suitable
impurities
≤0.003% water
bp
84 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
density
0.798 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
InChI key
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- thymidine 3′-(1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate) , diC12-3′-dT
- thymidine 3′-(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC14- 3′-dT
- thymidine-3′-(1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate) diC16- 3′-dT
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA synthesis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form solution | form liquid | form - |
| bp 84 °C (lit.) | bp 81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile) | bp 81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile) | bp - |
| density 0.798 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| impurities ≤0.003% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?