Merck
630918
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-methylaniline
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6070 (lit.)
bp
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-N-metyloanilina może być syntetyzowana poprzez redukcję 2-bromoformyloanilidu.
Zastosowanie
2-bromo-N-metyloanilina może być stosowana do syntezy pochodnych benzimidazolu, poprzez jednopotencjałową N-arylację amidów/cyklicznych amidów w obecności nanocząstek jodku miedzi. Może być również stosowana w syntezie alkilotelluro-podstawionych amin aromatycznych, które mogą wykazywać zdolność wychwytywania rodników.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)