Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 768,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4NHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
density
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 253 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 264 °C (lit.) |
| density 1.461 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.402 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.6120 (lit.) | refractive index n20/D 1.6015 | refractive index - | refractive index - |
| functional group amine, bromo | functional group amine, bromo | functional group amine, bromo | functional group amine, bromo |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?