Przejdź do
112089
(−)-β-Pinene
99%
Synonim(y):
(-)-beta-Pinene, (1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
390,00 zł
292,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
12352212
EC Number:
242-060-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2038282
Assay:
99%
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~2 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
optical activity
[α]20/D −21°, neat
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
General description
(-)-β-Pinene belongs to the terpenes family and is used as a starting material or intermediate in organic synthesis.
Application
(-)-β-Pinene has been used as test compound to assess its fumigant toxicity against all life stages of confused flour beetle and Mediterranean flour moth, via single-dose test. It has been used as a standard during the determination of constituents of the essential oil of Achillea ligustica by gas chromatography-mass spectrometry. (-)-β-Pinene can be used as a starting material to synthesize (1R,2S,3R,5R)-3-amino-6,6-dimethyl-2-hydroxybicyclo[3.1.1]heptane and (+)-nopinone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM3632780609W290315
description
99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
natural, ≥97%, FG
assay
99%
assay
-
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
165-167 °C (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.478
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−61 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-β-Pinene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)