Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
optical activity
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 92% | description ≥92% | description 96% | description analytical standard |
| assay 92% | assay ≥92% | assay 96% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.959 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.508 (lit.) | refractive index n20/D 1.501 (lit.) | refractive index n20/D 1.501 |
| bp 104-105 °C/10 mmHg (lit.) | bp 104-105 °C/10 mmHg (lit.) | bp 119-121 °C/11 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Perillaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?