Merck
617245
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
4-Bromofluorobenzene-d4
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6D4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
bp
150 °C (lit.)
mp
-16 °C (lit.)
gęstość
1.629 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)