Merck
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6D4CD=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
bp
192 °C (lit.)
gęstość
1.212 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)