Merck
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Synonim(y):
p -Chlorostyrene polymer
Wybierz wielkość
1 G
660,00 zł
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~75,000 by GPC
temp. przejścia
Tg 106 °C
ciąg SMILES
Clc1ccc(C=C)cc1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)