Merck
578517
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dihydro-2,5-furandione-2,3,4,5-13C4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
protein expression: suitable
tw
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
RINCXYDBBGOEEQ-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1