Merck
615633
Sigma-Aldrich
Tributyltin chloride-d27
98 atom % D, 96% (CP)
Wybierz wielkość
100 MG
2610,00 zł
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2610,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CD3(CD2)3]3SnCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
96% (CP)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
przesunięcie masy
M+27
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
Klucz InChI
GCTFWCDSFPMHHS-FMYBXEBSSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dawid Kucharski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) extraction method combined with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) for determination of organotin compounds (OTC) has been newly developed. The novel analytical method was validated and the quality of the results
Manuel Gadogbe et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(9), 884-890 (2019-05-07)
Exposure to tin in the general US population is near ubiquitous, as determined using urinary tin levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Urinary tin levels are associated with chronic health outcomes, such as diabetes; however, it is