Przejdź do
205494
Dibutyltin dichloride
96%
Synonim(y):
Dibutyldichlorotin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.84
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-670-0
Beilstein/REAXYS Number:
3535484
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCC
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Effects of dibutyltin compounds on PPARγ/RXRα activity: Studies the impact of various dibutyltin compounds, including dibutyltin dichloride, on adipogenesis and inflammation in mammalian cells, emphasizing their effects on the PPARγ/RXRα pathway (Milton et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
229202344923T50202
description
96%
description
96%
description
96%
description
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
37-40 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
mp
-
bp
135 °C/10 mmHg (lit.)
bp
333-337 °C (lit.)
bp
-
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin dichloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
target_organs
thymus
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
683-18-1
CAS No.
683-18-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I make a concentration of 8mg/kg (3.2 µg/µl concentration) and 1 mg/kg (0.5µg/µl concentration?) DBTC solution?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, information listed on PubMed indicates that this material is soluble in ether, benzene, and alcohols. Please see the link below to review this information: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Dibutyltin-dichloride#section=Solubility