Merck
613606
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridyl-d8
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
111-114 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)