Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
343,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
122 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
InChI key
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description phyproof® Reference Substance | description ACS reagent, ≥99.5% | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99.5% | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| mp 122 °C (lit.) | mp 122 °C (lit.) | mp 153-159 °C (lit.) | mp - |
| form powder | form - | form crystals | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-Aconitic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
75-09-2 + 123-91-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?