Merck
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonim(y):
Roztwór wodorotlenku potasu
Wybierz wielkość
10 G
517,00 zł
50 G
1940,00 zł
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
517,00 zł
50 G
1940,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
liquid
stężenie
40 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder