612022
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
skład
TMS, 0.05%
stężenie
2 mg/mL in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Opis ogólny
Ilość
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)