Przejdź do
36733
(−)-Nicotine
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-193-3
Beilstein/REAXYS Number:
82109
MDL number:
95,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.5265 (lit.)
density
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Gene Information
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Prototype nicotinic acetylcholine receptor agonist; naturally occurring isomer.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
752837528574003
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Ramkrishna Mehendale et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 197(4), 363-363 (2007-10-02)
Excess soluble vascular endothelial growth factor receptor, fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1), and reduced placental growth factor (PlGF) mediate the genesis of preeclampsia. Cigarette smoking reduces the risk of preeclampsia. We hypothesized that placental secretion of sFlt-1 and PlGF was affected
Kang Li et al.
Annals of translational medicine, 9(9), 805-805 (2021-07-17)
Atherosclerosis is a chronic disease, with smoking being an independent risk factor. Irisin, a factor produced by myocytes, is expected to treat smoking-related arteriosclerosis, however its specific mechanism remains unclear. Forty Apoe-/- mice with nicotine intervention were involved in this
Pooja Naik et al.
BMC neuroscience, 15, 51-51 (2014-04-24)
Both active and passive tobacco smoke (TS) potentially impair the vascular endothelial function in a causative and dose-dependent manner, largely related to the content of reactive oxygen species (ROS), nicotine, and pro-inflammatory activity. Together these factors can compromise the restrictive
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36733-250MG04061838591609
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Molar concentration of this product?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid. Based on the density of 1.02 g/mL and the molecular weight of 162.2 g/mole, the calculated molar concentration at 100% purity is 6.3 M. The lot-specific purity may be found in the product Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. What's the concentration? 1 mg/mL??
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.01 g/mL. The minimum purity is ~98% by GC analysis, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample of lot specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/36733#product-documentation
      Helpful?
  5. Can stock dilutions in DI water be stored at -20C long term? If so, how long can the solutions be stored?
    1 answer
    1. Unfortunately, stability information for Product 36733 is not determined for the reconstituted material. Due to this, freezing the stock solution and keeping track of the stability of the solution is at the discretion and liberty of the end-user.