Kluczowe dokumenty
612030
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
10 EACH
11 140,00 zł
11 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
11 140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Masa cząsteczkowa:
162.23
Kod UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
11 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
skład
TMS, 0.05%
stężenie
2 mg/mL in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wzorzec referencyjny NMR (2 mg/ml w DMSO-d6 (99,9% atomu D), TMS 0,05%) eliminuje niepewność przygotowania próbki podczas oceny wydajności urządzenia i zapewnia prawidłowe działanie urządzenia w zastosowaniach ilościowych. Te wzorce referencyjne NMR pozwalają użytkownikom monitorować kluczowe parametry operacyjne, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)