Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
16 040,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
CFCl3, 0.4% , TMS, 0.05%
concentration
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
General description
Preparation Note
Each pack contains 10 tubes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| concentration 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D) | concentration 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D) |
| NMR tube size 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 8 in. |
| composition CFCl3, 0.4% , TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% | composition TMS, 0.05% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotine solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-2.2 °F
flash_point_c
-19 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?