Kluczowe dokumenty
612057
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
1 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Masa cząsteczkowa:
162.23
Kod UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
skład
TMS, 0.05%
Poziom jakości
stężenie
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Ilość
Rurka o średnicy zewnętrznej 5 mm zawiera 0,700 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)