Kluczowe dokumenty
609617
2,4-Diamino-15N2-6-nitrotoluene solution
30% in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H915N2NO2
Masa cząsteczkowa:
169.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
stężenie
30% in H2O
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cc1c([15NH2])cc([15NH2])cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H9N3O2/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,8-9H2,1H3/i8+1,9+1
Klucz InChI
DFZSBQYOXAUYCB-IOOOXAEESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)