Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
67-70 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
InChI key
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 67-70 °C (lit.) | mp 56-61 °C (lit.) | mp 97-99 °C (lit.) | mp 60-63 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93951-68-9
93951-68-9
93951-68-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?