Przejdź do
487732
4-Nitroaniline-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
4-(Nitro-15N)benzenamine-15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O215NC6H415NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.11
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
146-149 °C (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccc(cc1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i7+1,8+1
InChI key
TYMLOMAKGOJONV-BFGUONQLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
609595917540490032
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
≥99.8 atom % 15N, ≥99%
description
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
≥99.8 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
gas
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
146-149 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mp
-
mp
185 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119516-81-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)