Merck
489859
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3-13C
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
Synonim(y):
L-4-Hydroxyphenylalanine-3-13C, L-Tyrosine-β-13C
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99% 13C (CP)
99 atom % 13C
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC1=CC=C([13CH2][C@H](N)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-LDSMRRTFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1