Merck
609900
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
HC18ONH(CH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
95 atom % 18O
bp
198-199 °C
mp
-4 °C
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
Klucz InChI
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eduardo Moreno et al.
Current biology : CB, 29(1), 23-34 (2018-12-18)
The plasticity of developing tissues relies on the adjustment of cell survival and growth rate to environmental cues. This includes the effect of mechanical cues on cell survival. Accordingly, compaction of an epithelium can lead to cell extrusion and cell