Merck
606669
Sigma-Aldrich
Toluene-4-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methylbenzene-4-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
110 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)