Przejdź do
606642
Styrene-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H5CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
contains
4-tert-butylcatechol as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-LSYAIDEBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
756113485691
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
description
99 atom % 16O, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 16O
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
density
0.961 g/mL at 25 °C
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
145-146 °C (lit.)
bp
136 °C (lit.)
bp
249 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
287399-41-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)