Merck
608920
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-15N4
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Masa cząsteczkowa:
88.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1